Learn More
Mercury(II) nitrate monohydrate, ACS reagent
Codice prodotto. p-3776966 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10321261
Marca: Thermo Scientific Acros 423941000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7783-34-8 | H2HgN2O7 | 342.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-34-8
Formula molecolare H2HgN2O7
Molecular Weight (g/mol) 342.62
Numero MDL MFCD00149736
InChI Key KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo mercuric nitrate monohydrate, unii-yj09edi5uy, mercury ii nitrate hydrate, yj09edi5uy, mercury 2+ ion hydrate dinitrate, nitric acid, mercury 2+ salt, monohydrate, mercury nitrate monohydrate, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2
PubChem CID 3084029
IUPAC Name mercury(2+) hydrate dinitrate
SMILES O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Mercury(II) nitrate monohydrate
Punto di fusione 77.0°C to 79.0°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 100 g
Formula lineare Hg(NO3)2·H2O
Fieser 03,197; 10,254; 11,317
Indice di Merck 14, 5880
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 342.6
Percent Purity ≥98.0%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 4.3
Densità 4.3000g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mercury(II) nitrate monohydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H330-Letale se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.