Learn More
Mercury(II) Nitrate Solution, 0.005M, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Descrizione
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
- Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
- Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
- Reagenti per complessometria:
- Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
- Agenti mascheranti
- Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Mercury(II) nitrate solution |
| CAS | 7783-34-8 |
| Quantità | 1 L |
| Formula molecolare | H2HgN2O7 |
| Formula lineare | Hg(NO3)2 |
| Numero MDL | MFCD00149736 |
| Sinonimo | mercuric nitrate monohydrate, unii-yj09edi5uy, mercury ii nitrate hydrate, yj09edi5uy, mercury 2+ ion hydrate dinitrate, nitric acid, mercury 2+ salt, monohydrate, mercury nitrate monohydrate, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2 |
| InChI Key | KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.[Hg+2] |
| IUPAC Name | mercury(2+);dinitrate;hydrate |
| Vedi altri risultati |