Learn More
Mercury(II) Nitrate Solution, 0.05M, Honeywell™
Codice prodotto. 15624160 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 15624160
Marca: Honeywell-Fluka 342921L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Volumetric, 0.05 M Hg(NO3)2 (0.1N), for the determination of chloride
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Mercury(II) nitrate solution
CAS 7783-34-8
Quantità 1 L
Formula molecolare H2HgN2O7
Formula lineare Hg(NO3)2
Numero MDL MFCD00149736
Numero UN UN3082
Sinonimo mercuric nitrate monohydrate, unii-yj09edi5uy, mercury ii nitrate hydrate, yj09edi5uy, mercury 2+ ion hydrate dinitrate, nitric acid, mercury 2+ salt, monohydrate, mercury nitrate monohydrate, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2
InChI Key KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.[Hg+2]
IUPAC Name mercury(2+);dinitrate;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 342.62
PubChem CID 3084029
Peso formulazione 324.6g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.05M