Learn More
Mercury(II) selenide, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. p-7049792
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
Codice prodotto. 11368107
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 022878.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 20601-83-6 | HgSe | 279.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20601-83-6
Formula molecolare HgSe
Molecular Weight (g/mol) 279.56
Numero MDL MFCD00049743
InChI Key YQMLDSWXEQOSPP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo mercury selenide, mercury ii selenide, mercury-selenium complex, mercury monoselenide, mercury 2+ selenide, mercury ii selenide trace metals basis 1g
PubChem CID 88609
IUPAC Name selanylidenemercury
SMILES [Se]=[Hg]
Specifica
Materiale o nome chimico Mercury(II) selenide
Punto di fusione (sublimation)
Colore Gray
Forma fisica Powder
Quantità 2 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN2025
Peso formulazione 279.55
Percent Purity 99.9%
Odore Odorless
Densità 8.21 g/mL