Learn More
Mercury(II) silver iodide, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11323718
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11323718
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039306.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7784-03-4
Formula molecolare Ag2HgI4
Molecular Weight (g/mol) 923.94
Numero MDL MFCD00046160
InChI Key YNTJRFXPYRRRKS-UHFFFAOYSA-J
Specifica
Materiale o nome chimico Mercury(II) silver iodide
Colore Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Numero UN UN2025
Peso formulazione 923.95
Sensibilità Light sensitive