Learn More
Mercury(II) sulfate, 99+%
Codice prodotto. p-4509661 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10675262
Marca: Thermo Scientific Acros 190501000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7783-35-9 | HgO4S | 296.65 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-35-9
Formula molecolare HgO4S
Molecular Weight (g/mol) 296.65
Numero MDL MFCD00011047
InChI Key DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate
PubChem CID 24544
SMILES [Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Mercury(II) sulfate
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99% min
Formula lineare HgSO4
Fieser 01,658; 15,2
Indice di Merck 15,5955
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in hcl, hot dil. h2so4 and sol. of nacl
IUPAC Name mercury(2+);sulfate
Peso formulazione 296.64
Percent Purity ≥99%
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 6.47
Densità 6.4700g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mercury(II) sulfate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H330-Letale se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.