Learn More
Mercury(II) sulfate, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15647280 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
250 g
500 g
3 kg
Dimensione della confezione:
100g
10g
250g
3kg
500g
50g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15647280 100 g 100g
15657280 10 g 10g
15697280 50 g 50g
15667280 250 g 250g
15687280 500 g 500g
15677280 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15647280 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 83384100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss. p.a., ACS Reagent,≥99.0% (precipitation titration)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-35-9
Formula molecolare HgO4S
Molecular Weight (g/mol) 296.65
Numero MDL MFCD00011047
InChI Key DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate
PubChem CID 24544
IUPAC Name mercury(2+);sulfate
SMILES [Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Mercury(II) sulfate
Quantità 100 g
Formula lineare HgSO4
Numero UN UN1645
Peso formulazione 296.65g/mol
Percent Purity ≥99% (precipitation titration)