Learn More
Mercury(II) sulfate, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7072276 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
250 g
500 g
3 kg
Dimensione della confezione:
100g
10g
250g
3kg
500g
50g
Codice prodotto. 15657280
Marca: Honeywell-Fluka 8338410G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss. p.a., ACS Reagent,≥99.0% (precipitation titration)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-35-9
Formula molecolare HgO4S
Molecular Weight (g/mol) 296.65
Numero MDL MFCD00011047
InChI Key DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate
PubChem CID 24544
IUPAC Name mercury(2+);sulfate
SMILES [Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Mercury(II) sulfate
Quantità 10 g
Formula lineare HgSO4
Numero UN UN1645
Peso formulazione 296.65g/mol
Percent Purity ≥99% (precipitation titration)