Learn More
Mercury(II) sulfide, red
Codice prodotto. p-5547496
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11336858
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013482.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 1344-48-5 | HgS | 232.65 g/mol
Mercury(II) sulfide, red is used chiefly as a pigment in paints, rubber and plastics. It is also used as a semiconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1344-48-5
Formula molecolare HgS
Molecular Weight (g/mol) 232.65
Numero MDL MFCD00011046
InChI Key LGZXYFMMLRYXLK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo mercuric sulfide, mercury ii sulfide, vermilion, mercuric sulfide red, almaden, cinnabar, ethiops mineral, mercury sulfide, red cinnabar, mercury sulphide
PubChem CID 62402
SMILES [S--].[Hg++]
Specifica
Materiale o nome chimico Mercury(II) sulfide
Punto di fusione 583.5° (sublimation)
Colore Red
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
IUPAC Name sulfanylidenemercury
Peso formulazione 232.65
Odore Odorless
Aspetto Red powder
Densità 7.70 g/cm3