Learn More
Mercury(II) sulfide, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-4412848
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
Codice prodotto. 11366858
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013483.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Mercury(II) sulfide, black is used chiefly as a pigment in paints, rubber and plastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1344-48-5
Formula molecolare HgS
Molecular Weight (g/mol) 232.65
Numero MDL MFCD00011046
InChI Key LGZXYFMMLRYXLK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo mercuric sulfide, mercury ii sulfide, vermilion, mercuric sulfide red, almaden, cinnabar, ethiops mineral, mercury sulfide, red cinnabar, mercury sulphide
PubChem CID 62402
SMILES [S--].[Hg++]
Specifica
Materiale o nome chimico Mercury(II) sulfide
Punto di fusione 583.5° (sublimation)
Colore Black
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
IUPAC Name mercury(2+) sulfanediide
Peso formulazione 232.65
Odore Odorless
Aspetto Black powder
Densità 7.70 g/cm3