Learn More
Mercury(II) thiocyanate, 99+%
Codice prodotto. 10296440 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 10296440
Marca: Thermo Scientific Acros 196890500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 592-85-8 | C4HgK2N4S4 | 511.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 592-85-8
Formula molecolare C4HgK2N4S4
Molecular Weight (g/mol) 511.10
Numero MDL MFCD00011039
InChI Key HWXOCCNUUYRBKP-UHFFFAOYSA-J
IUPAC Name mercury(2+) dipotassium tetrakis(cyanosulfanide)
SMILES [K+].[K+].[Hg++].[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Mercury(II) thiocyanate
Punto di fusione 165.0°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Complexometry)
Formula lineare Hg(SCN)2
Fieser 09,293
Punto d'infiammabilità 120°C
Indice di Merck 15, 5958
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.7g/L (25°C). Other solubilities: soluble in diluted hcl
Peso formulazione 316.75
Percent Purity ≥99%
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mercury(II) thiocyanate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.