Learn More
Mercury(II) thiocyanate
Codice prodotto. p-3257047
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Codice prodotto. 11394277
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 037106.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
CAS: 592-85-8 | C4HgK2N4S4 | 511.10 g/mol
Mercury(II) thiocyanate is used as a precursor to potassium tris(thiocyanato)mercurate(II) and cesium tris(thiocyanato)mercurate(II). It is also used in the determination of chloride ions in water by UV-visible spectroscopy. Further, it acts as a catalyst for the addition of thiocyanic acid to alkynes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 592-85-8
Formula molecolare C4HgK2N4S4
Molecular Weight (g/mol) 511.10
Numero MDL MFCD00011039
InChI Key HWXOCCNUUYRBKP-UHFFFAOYSA-J
IUPAC Name mercury(2+) dipotassium tetrakis(cyanosulfanide)
SMILES [K+].[K+].[Hg++].[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Mercury(II) thiocyanate
Punto di fusione ∽165°C (decomposition)
Colore White to Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Beilstein 3561344
Informazioni di solubilità Soluble in dilute hydrochloric acid,potassium cyanide and ammonia. Slightly soluble in alcohol and ether. Insoluble in water.
Peso formulazione 316.75
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto White to pale yellow powder
Densità 3.718 g/cm3 at 20°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mercury(II) thiocyanate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Mercuric thiocyanate