Learn More
Mercury Standard For ICP, 10μg/mL in 5% HNO3, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 11989532 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
125 mL
Dimensione della confezione:
125mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11989532 125 mL 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11989532 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore PLHG21AY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.00€
    53.62€ / 125mL
    Risparmia 16.38€
    23% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
Hg10μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico Mercury Standard
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
CAS 7439-97-6, 7697-37-2, 7732-18-5
Certificato di analisi Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Formula molecolare Hg
Numero MDL MFCD00011035
Tecnica AA, ICP
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES [Hg]
IUPAC Name mercury
Solvent or Matrix 5% HNO3
Molecular Weight (g/mol) 200.59
PubChem CID 23931
Quantità 125 mL
ChEBI CHEBI:16170
Grado Assurance
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 10 µg/mL Mercury
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in secondo ogni regolamento locale, regionale, nazionale e internazionale.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Product intended for laboratory use only