Learn More
Mercury standard solution, for AAS, 1 mg/ml Hg in 2 to 5% HNO3
Codice prodotto. 10420861 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10420861 500 mL 500mL
10710901 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10420861 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 196125000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00€
    151.00€ / 500mL
    Risparmia 11.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 7783-34-8 | H2HgN2O7 | 342.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For atomic adsorption spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Mercury standard solution
Nota nome 1 mg/ml Hg in 10% HNO3
Imballaggio Plastic bottle
CAS 7783-34-8, 7697-37-2, 7732-18-5
Densità 1.0200g/mL
Gravità specifica 1.02
Forma fisica Powder, Granules or Chunks
Formula molecolare H2HgN2O7
Concentrazione 990 to 1010 μg/mL of Hg(2+) in 2 to 5% HNO3
Numero MDL MFCD00149736
Colore Black to Gray
Punto di fusione -3.0°C
Punti di ebollizione 101.0°C
Solubilità Soluble in water
InChI Key KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
IUPAC Name mercury(2+) hydrate dinitrate
Molecular Weight (g/mol) 342.62
PubChem CID 3084029
Quantità 500 mL
Peso formulazione 342.62
Grado AAS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mercury atomic absorption standard solution, 1 mg/ml Hg in 10% HNO3
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.