Learn More
MES, 0.5M buffer soln., pH 9.0, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15432879
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15432879 100 mL 100mL
15442879 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15432879 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J60031.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 145224-94-8
Formula molecolare C6H15NO5S
Molecular Weight (g/mol) 213.25
Numero MDL MFCD00149409
InChI Key MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16218417
IUPAC Name acido 2-morfolino-4-iletansolfonico;idrato
SMILES O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico MES buffer soln.
Colore Colorless
Concentrazione 0.5 M
pH 9.0
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL