Learn More
MES (Fine White Crystals), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10419123
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10419123 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10419123 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP300100
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Agente tamponante molto diffuso
This biological buffer has a usable pH range of 5.5 to 6.7.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico MES
CAS 145224-94-8
Punto di fusione 300°C
Colore White
pH 3.5 to 4.1
Forma fisica Powder or Solid
Quantità 100 g
DNasi Esente da DNasi
Note sul grado di purezza DNase- and RNase-Free
Intervallo percentuale saggio ≥98 %
Identificazione Pass Test
Formula molecolare C6H15NO5S
Formula lineare OCH2CH2NCH2CH2(CH2CH2SO3H)
Numero MDL MFCD00149409
Imballaggio Glass Bottle
Indice di Merck 15, 5972
Pressione del vapore Negligible
Sinonimo 2-(4-Morpholino)ethane Sulfonic Acid, 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid hydrate
InChI Key MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
IUPAC Name acido 2-morfolino-4-iletansolfonico;idrato
Molecular Weight (g/mol) 213.25
PubChem CID 16218417
Peso formulazione 213.2
Percent Purity ≥98%