Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES monohydrate, 99+%, for biochemistry
Codice prodotto. 10297403 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10297403 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
10517241 100 g Plastic bottle 100g
10781804 500 g Flacone in plastica 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10297403 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 327760025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 195.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 145224-94-8
Formula molecolare C6H15NO5S
Molecular Weight (g/mol) 213.25
Numero MDL MFCD00149409
InChI Key MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid monohydrate
PubChem CID 16218417
IUPAC Name acido 2-morfolino-4-iletansolfonico;idrato
SMILES O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Specifica
Absorbance (0.1M in H2O) 1 cm cell, (0.1M in H2O) 1 cm cell at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm
Materiale o nome chimico MES monohydrate
Condizioni di assorbanza (0.1M aq. soln.)
Punto di fusione >300.0°C
Colore Orange-Yellow to White
pH 2.5 to 4.0 (1%, H2O, 25°C)
Forma fisica Crystals, Flakes or Powder
Quantità 2.5 kg
Intervallo percentuale saggio 99+%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 213.25
Percent Purity ≥99%
Grado Biochemical