Learn More
MES monohydrate, free acid, ≥99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11446581 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
Codice prodotto. 11446581
Marca: MP Biomedicals 0219483510
A buffer using MES free acid can be prepared by titrating the free acid with sodium hydroxide to the desired pH (pKa ± 1). Alternatively, volumes of equimolar MES free acid and sodium or potassium MES can be mixed to attain the desired pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4432-31-9
Formula molecolare C6H13NO4S
Molecular Weight (g/mol) 195.233
Numero MDL MFCD00149409
InChI Key SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-[N-morpholino]ethanesulfonic acid
PubChem CID 78165
ChEBI CHEBI:39005
IUPAC Name 2-morpholin-4-ylethanesulfonic acid
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico MES monohydrate
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio ≥99%
Peso formulazione 213.26
Percent Purity 99.6%