Learn More
MES, Monohydrate, Free Acidline, Crystal, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
200 g
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For Liquid Chromatography and Molecular Biology Applications
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | MES |
| Nota nome | Monohydrate, Free Acidline |
| Imballaggio | Poly Bottle |
| Quantità | 200 g |
| Peso formulazione | 213.25 |
| Grado | Ultrapure Bioreagent |
| Forma fisica | Crystals |