Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES-SDS running buffer (20X)
Descrizione
MES-SDS running buffer (20X) is used for high resolution of proteins on neutral pH. It finds application in the separation of small to medium-sized proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
MES-SDS running buffer (20X) is used for high resolution of proteins on neutral pH. It finds application in the separation of small to medium-sized proteins.
Solubility
Miscible with water.
Notes
This buffer contains: 1M MES, 1M Tris base,2% SDS and 20mM EDTA at pH 7.3. Store at room temperature. Keep away from light. Incompatible with strong oxidizing agent and acids.
Specifica
Specifica
| Concentrazione | 20X |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 500 mL |
Sicurezza e movimentazione
- MES-SDS running buffer (20X)
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium lauryl sulfate, EDTA