Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES sodium salt, 99%
Codice prodotto. 10421284 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10421284
Marca: Thermo Scientific Chemicals 397355000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 71119-23-8 | C6H12NNaO4S | 217.215 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71119-23-8
Formula molecolare C6H12NNaO4S
Molecular Weight (g/mol) 217.215
Numero MDL MFCD00065473
InChI Key IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23673676
ChEBI CHEBI:62955
IUPAC Name sodium;2-morpholin-4-ylethanesulfonate
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Absorbance 0.03 max. (10% in water) 1 cm cell vs water at 280nm, 0.05 max. (10% in water) 1 cm cell vs water at 260nm
Materiale o nome chimico MES sodium salt
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.5g/L.
Peso formulazione 217.22
Percent Purity ≥98.5% (after ion exchange)