Specifica
| Absorbance | 0.03 max. (10% in water) 1 cm cell vs water at 280nm, 0.05 max. (10% in water) 1 cm cell vs water at 260nm |
| Materiale o nome chimico | MES sodium salt |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 25 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 0.5g/L. |
| Peso formulazione | 217.22 |
| Vedi altri risultati |