Learn More
Cole-Parmer™ Mesh Shelf
Codice prodotto. 11563849
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
HB-1D Hybridizer
HB-3D Hybrigene
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11563849
Marca: Cole-Parmer™ 3945522
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Static stainless steel Mesh Shelf for use in Techne hybridizers, able to support up to 4 kg in weight.
  • Can be placed into the tube locators.
  • Allows the unit to be used as a simple non-motion incubator.
  • For use with either HB-1D or HB-3D hybridizers.
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) HB-3D Hybrigene
Capacità Up to 4 kg
Materiale Stainless Steel
Tipo Shelf