Learn More
Mesitaldehyde, 97%
Codice prodotto. 10061260 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 10061260
Marca: Thermo Scientific Acros 125570100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 487-68-3 | C10H12O | 148.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 487-68-3
Formula molecolare C10H12O
Molecular Weight (g/mol) 148.21
Numero MDL MFCD00003341
InChI Key HIKRJHFHGKZKRI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo mesitaldehyde, mesitylaldehyde, benzaldehyde, 2,4,6-trimethyl, 2-mesitylenecarboxaldehyde, mesitylenecarboxaldehyde, 2-formylmesitylene, 2,4,6-trimethyl-benzaldehyde, isodural, mesityl aldehyde, b-isodural
PubChem CID 10254
IUPAC Name 2,4,6-trimethylbenzaldehyde
SMILES CC1=CC(C)=C(C=O)C(C)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Mesitaldehyde
Nota nome 98%
Punto di fusione 14.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0000g/mL
Punti di ebollizione 237.0°C
Punto d'infiammabilità 105°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3C6H2CHO
Indice di rifrazione 1.5520 to 1.5540
Quantità 10 g
Beilstein 07, 325
Gravità specifica 1
Peso formulazione 148.2
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mesitaldehyde