Learn More
meso-1,2-Bis(p-tolyl)ethylenediamine, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10795613 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
Codice prodotto. 10795613
Marca: Thermo Scientific Acros 375271000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico meso-1, 2-Bis(p-tolyl)ethylenediamine
CAS 50764-59-5
Punto di fusione 113°C to 117°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C16H20N2
Formula lineare (CH3C6H4CH(NH2)-)2
Quantità 100 mg
Sinonimo 1r,2s-1,2-bis 4-methylphenyl ethane-1,2-bis aminium, 1s,2r-2-azaniumyl-1,2-bis 4-methylphenyl ethyl azanium
InChI Key UQUZLWQGLCLOBD-IYBDPMFKSA-P
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=C(C=C2)C)[NH3+])[NH3+]
IUPAC Name [(1R,2S)-2-azaniumyl-1,2-bis(4-methylphenyl)ethyl]azanium
Molecular Weight (g/mol) 240.35
PubChem CID 7017343
Peso formulazione 240.35
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • meso-1,2-Bis(p-tolyl)ethylenediamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.