Learn More
Eurofins DiscoverX Met (M1268T) Protein, Active
Codice prodotto. 17340744
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 μg
250 μg
Dimensione della confezione:
10µg
Codice prodotto. 17340744
Marca: Eurofins DiscoverX 14817
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human, Met amino acids 974-end, containing the mutation M1268T, for use in Kinase Assays.
MET tyrosine kinase is a high-affinity receptor for hepatocyte growth factor/scatter factor. Signaling via this receptor-ligand pair has been shown to affect a wide range of biological activities, including angiogenesis, cellular motility, growth, invasion, and morphogenic differentiation. Mutations in the MET tyrosine kinase receptor have been identified in both hereditary and sporadic forms of papillary renal carcinoma and implicated in tumor growth, invasion, and metastasis.
GenBank J02958. The recombinant protein contains the amino acid substitutions A1209G and V1290L with reference toGenBank J02958. Both substitutions are reported inGenBank BU595386, BQ315895 and BQ316491.
Specifica
Formulazione mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution.
Peso molecolare 50.1 kDa
Quantità 10 μg
Specie Human
Recombinant Recombinant
Tag proteine N-terminal 6His
Sistema di espressione Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells
Protein Form Truncated
Purity or Quality Grade ≥54%
Proteine Met (M1268T), active
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.