Learn More
1,4-Dichlorobenzene D4 in Methanol 2000μg/mL, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12923004 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Codice prodotto. 12923004
Marca: Fisher Chemical P872380
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Dichlorobenzene D4
Imballaggio Ampoule
CAS 3855-82-1
Forma fisica Liquid
Formula molecolare C6H4Cl2
Concentrazione 2000 μg/mL
InChI Key OCJBOOLMMGQPQU-RHQRLBAQSA-N
Tipo Organic Single-component Standard Solution
SMILES C1=CC(=CC=C1Cl)Cl
IUPAC Name 1,4-dichloro-2,3,5,6-tetradeuteriobenzene
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 151.022
PubChem CID 123202
Quantità 1 mL