Learn More
Aroclor 1254 in Iso-octane 1000μg/mL, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Aroclor 1254 |
| Imballaggio | Ampoule |
| CAS | 11097-69-1 |
| Formula molecolare | C12H5Cl5 |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Numero UN | 1262 |
| InChI Key | AUGNBQPSMWGAJE-UHFFFAOYSA-N |
| Tipo | Organic Single-component Standard Solution |
| SMILES | C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=C(C(=C(C=C2)Cl)Cl)Cl |
| IUPAC Name | 1,2,3-trichloro-4-(2,3-dichlorophenyl)benzene |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- ORGANIC SINGLE COMPONENT STANDARD SOLUTION 1000 ug/ml Aroclor 1254 in Iso-octane (F115731)
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P331-NON provocare il vomito.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .