missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benzo(k)fluoranthene in Acetonitrile 100μg/mL, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti

Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Benzo(k)fluoranthene |
| Imballaggio | Ampoule(s) |
| CAS | 205-99-2 |
| Formula molecolare | C20H12 |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Numero UN | 1648 |
| InChI Key | FTOVXSOBNPWTSH-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C2C3=C4C(=CC=C3)C5=CC=CC=C5C4=CC2=C1 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 252.316 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Standard solution Benzo(k)fluoranthene 100ug/ml in acetonitrile
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P361 + P364-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto