Learn More
Metabolite Carbofuran in Acetonitrile 10μg/mL, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12969763 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
Codice prodotto. 12969763
Marca: Fisher Chemical P809790
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Carbofuran
Imballaggio Ampoule(s)
CAS 1563-66-2
Formula molecolare C12H15NO3
Concentrazione 10 μg/mL
Numero UN 1648
InChI Key DUEPRVBVGDRKAG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(CC2=C(O1)C(=CC=C2)OC(=O)NC)C
IUPAC Name (2,2-dimethyl-3H-1-benzofuran-7-yl) N-methylcarbamate
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 221.256
PubChem CID 2566
Quantità 10 mL
ChEBI CHEBI:34611
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Standard solution Carbofuran,2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl N-methylcarbamate 10ug/ml in acetonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .