Learn More
Cyprodinil in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cyprodinil |
| Imballaggio | Ampoule(s) |
| CAS | 121552-61-2 |
| Formula molecolare | C14H15N3 |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| InChI Key | HAORKNGNJCEJBX-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC1=NC(=NC(=C1)C2CC2)NC3=CC=CC=C3 |
| IUPAC Name | 4-cyclopropyl-6-methyl-N-phenylpyrimidin-2-amine |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 225.295 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Organic Single Component Standard Solution Cyprodinil 100ug/ml in Methanol
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- cancerogenicità Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
- P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P330-Sciacquare la bocca.
- P361 + P364-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: methanol