Learn More
Metabolite Dichlorvos D6 in n-Nonane 100μg/mL, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12915454 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Codice prodotto. 12915454
Marca: Fisher Chemical P819940
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Dichlorvos D6
Imballaggio Ampoule(s)
CAS 62-73-7
Formula molecolare C4H7Cl2O4P
Concentrazione 100 μg/mL
Numero MDL MFCD00036123
InChI Key OEBRKCOSUFCWJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES COP(=O)(OC)OC=C(Cl)Cl
IUPAC Name 2,2-dichloroethenyl dimethyl phosphate
Solvent or Matrix n-Nonane
Molecular Weight (g/mol) 220.97
PubChem CID 3039
Quantità 1 mL
ChEBI CHEBI:34690