Learn More
Hexachlorocyclohexane (mix of isomers), in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12955994 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Codice prodotto. 12955994
Marca: Fisher Chemical P876510
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico Hexachlorocyclohexane (mix of isomers)
Imballaggio Ampoule(s)
CAS 608-73-1
Formula molecolare C6H6Cl6
Concentrazione 100mu;g/mL
InChI Key JLYXXMFPNIAWKQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(C(C(C(C(C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
IUPAC Name 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 290.814
PubChem CID 727
Quantità 1 mL
ChEBI CHEBI:24536