missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metabolite Metalaxyl in Acetonitrile 10μg/mL, Fisher Chemical™

Codice prodotto. 12959893 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12959893

Marca: Fisher Chemical P831180

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Materiale o nome chimico Metalaxyl
Imballaggio Ampoule(s)
CAS 57837-19-1
Formula molecolare C15H21NO4
Concentrazione 10 μg/mL
Numero UN 1648
InChI Key ZQEIXNIJLIKNTD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)N(C(C)C(=O)OC)C(=O)COC
IUPAC Name methyl 2-(N-(2-methoxyacetyl)-2,6-dimethylanilino)propanoate
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 279.336
PubChem CID 42586
Quantità 10 mL
ChEBI CHEBI:82790
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Standard solution Metalaxyl 10ug/ml in acetonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato