missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metalaxyl in Methanol 10μg/mL, Fisher Chemical™

Codice prodotto. 12999893 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12999893

Marca: Fisher Chemical P831220

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.

Specifica

Materiale o nome chimico Metalaxyl
Imballaggio Ampoule(s)
CAS 57837-19-1
Formula molecolare C15H21NO4
Concentrazione 10 μg/mL
Numero UN 1230
InChI Key ZQEIXNIJLIKNTD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)N(C(C)C(=O)OC)C(=O)COC
IUPAC Name methyl 2-(N-(2-methoxyacetyl)-2,6-dimethylanilino)propanoate
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 279.336
PubChem CID 42586
Quantità 10 mL
ChEBI CHEBI:82790
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Standard solution Metalaxyl 10ug/ml in methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P361 + P364-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato