Learn More
Propiconazole in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Propiconazole |
| Imballaggio | Ampoule |
| CAS | 60207-90-1 |
| Forma fisica | Liquid |
| Formula molecolare | C15H17Cl2N3O2 |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Numero UN | 1230 |
| InChI Key | STJLVHWMYQXCPB-UHFFFAOYSA-N |
| Tipo | Organic Single-component Standard Solution |
| SMILES | CCCC1COC(O1)(CN2C=NC=N2)C3=C(C=C(C=C3)Cl)Cl |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Standard solution Propiconazole,(±)-1-¢2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl!-1H-1,2,4-triazole 100ug/ml in methanol
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P361 + P364-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .