Learn More
Grant Instruments™ Metal Pump Connector, Dual Seal
Codice prodotto. p-8328215
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Fits 4mm dia. Semi Rigid Tubing
Dimensione della confezione:
Pezzo
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 15162595
Marca: Grant Instruments™ undefined
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Fits semi-rigid tubing. Grant Instruments™ Metal Pump Connector is for use with Grant Refrigerated Baths and Heating Circulators
  • Metal pump inlet/outlet connector
  • Dual seal super rapid stlyle fits semi-rigid tubing
  • Temperature range -20 to 100°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fits 4mm dia. Semi Rigid Tubing
Gamma di temperatura -20°C to +100°C
Tipo Pump Connector
Materiale Metal