Learn More
VACUUBRAND™ Metal Vacuum Tubing With Small Flanges KF
Codice prodotto. 10025301 Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
10
16
25
DN 40
Overall Length (Metric):
25 cm
250 mm
50 cm
75 cm
100 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10025301
Marca: VACUUBRAND™ 20673315
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A durable connection option for the laboratory that still provides flexibility.
  • Manufactured from stainless steel
  • Available in a range of sizes and lengths
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Single bending radius of 19
Diametro (sistema metrico) interno 10 mm
Materiale Metal
Overall Length (Metric) 50 cm
Quantità confezione 1 Each
Dimensioni dei tubi 10
Product Type Vacuum Tubing