Learn More
Brady™ MetaLabel™ B-428 Metallized Polyester BMP71 Labels
Click to view available options
Dimensioni (sistema imperiale):
1 x 0.275 in. (W x H)
1 x 0.5 in. (W x H)
1.5 x 0.5 in. (W x H)
2 x 1 in. (W x H)
2.75 x 1.25 in. (W x H)
3 x 1 in. (W x H)
4 x 1.9 in. (W x H)
Quantità:
100/Pk.
1000/Pk.
500/Roll
5000/Roll
750/Roll
Dimensione della confezione:
1 BX
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) |
| Descrizione | Chemical, Corrosion, Humidity, UV and Weather-Resistant |
| Tipo di adesivo | Acrylic, Permanent |
| Colore | Light Gray |
| Finitura | Opaco |
| Materiale | Metallized Polyester (B-428) |
| Product Type | Asset Tracking Label |
| Da utilizzare con (applicazione) | Asset tracking, Rating plates, General purpose ID |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BMP™71 Printer |
| Etichette per riga | 1 |
| Vedi altri risultati |