Learn More
Brady™ MetaLabel™ B-428 Metallized Polyester BMP71 Labels
Codice prodotto. 11747104
Click to view available options
Dimensioni (sistema imperiale):
1 x 0.275 in. (W x H)
1 x 0.5 in. (W x H)
1.5 x 0.5 in. (W x H)
2 x 1 in. (W x H)
2.75 x 1.25 in. (W x H)
3 x 1 in. (W x H)
4 x 1.9 in. (W x H)
Quantità:
100/Pk.
1000/Pk.
500/Roll
5000/Roll
750/Roll
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 11747104
Marca: Brady™ 114788
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For use in commercial/industrial applications. Brady B-428 metallized polyester labels with permanent acrylic adhesive are for use with BMP71 printer.
Specifica
Certificazione/Conformità UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815)
Descrizione Chemical, Corrosion, Humidity, UV and Weather-Resistant
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore Light Gray
Finitura Opaco
Materiale Metallized Polyester (B-428)
Product Type Asset Tracking Label
Da utilizzare con (applicazione) Asset tracking, Rating plates, General purpose ID
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™71 Printer
Etichette per riga 1
Quantità 100/Pk.
Forma Rectangle
Dimensioni (sistema imperiale) 2.75 x 1.25 in. (W x H)
Dimensioni (sistema metrico) 69.8 x 31.7 mm (W x H)
Temperature Range (Metric) -70°C to +120°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0044 in.
Spessore (sistema metrico) 0.112 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 73.03 mm
Dimensions (LxW) 69.85 x 31.75 mm
Larghezza (sistema metrico) 31.75 mm
Altezza (sistema metrico) 69.85 mm