Learn More
Metalaxyl, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Descrizione
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials and organic reference materials.
- Produced according to ISO 9001
- Suitable for a wide range of industries and applications
- Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Metalaxyl |
| CAS | 57837-19-1 |
| CAS max % | ≤ 100% |
| Beilstein | 2947777 |
| Colore | White |
| Punto di fusione | 63.5°C to 72.3°C |
| Punti di ebollizione | 295.9°C |
| Sinonimo | N-(2,6-Dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)-DL-alanine methyl ester |
| Molecular Weight (g/mol) | 279.3 g/mol |
| Quantità | 100 mg |