missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Metalaxyl, TRC
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Metalaxyl |
| CAS | 57837-19-1 |
| Formula molecolare | C15 H21 N O4 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | Alanine, N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)-, methyl ester (9CI), DL-Alanine, N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)-, methyl ester, (±)-Metalaxyl, Allegiance, Apron, Apron 350FW, Apron 35J, Apron 35WS, Apron FL, Apron SD 35, Apron TL, CG 117, CGA 48988, Fonganil Neu, Himil Gold, IPO-FS, Jiashuangling, Krilaxyl, Metalaxil, Metalaxyl, Metanaxin, Metasyl, Metaxanine, Methyl N-methoxyacetyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-DL-alaninate, Ridomil, Ridomil 72WP, Ridomil Vino, Sebring, Subdue |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H21NO4/c1-10-7-6-8-11(2)14(10)16(13(17)9-19-4)12(3)15(18)20-5/h6-8,12H,9H2,1-5H3 |
| SMILES | COCC(=O)N(C(C)C(=O)OC)c1c(C)cccc1C |
| IUPAC Name | methyl 2-(N-(2-methoxyacetyl)-2,6-dimethylanilino)propanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 279.33 |
| Peso formulazione | 279.1471 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto