Learn More
3M™ Metaliks™ Safety Glasses
Codice prodotto. 15779667
Click to view available options
Lens Tint:
Clear
Gray
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 15779667
Marca: 3M™ 7000032469
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
3M™ Metaliks™ Safety Glasses have a polished metal frame with a sleek 10-base de-centered twin lens for optimum eye coverage and optimal field of vision.
  • Comfortable spatula temples with soft tips for a perfect fit
  • Soft adjustable nose pads to custom fit virtually all face shapes and sizes
  • Optical class 1 for maximum clarity
  • Anti-Scratch and Anti-Fog coating for increased durability and improved vision
  • Soft-touch temple tips provide additional comfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE Approved, EN 166: 2001
Lens Coating Anti-fog, Scratch-resistant
Lens Tint Clear
Product Type Safety glasses
Lens Material Policarbonato
Materiale del telaio Metal