Learn More
Brady™ Etichette in poliestere grigio opache metallizzate
Codice prodotto. 17950680
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12.70 mm (W) x 28.70 mm (H)
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
25.40 mm (W) x 50.80 mm (H)
38.10 mm (W) x 12.70 mm (H)
38.10 mm (W) x 19.05 mm (H)
Dimensione della confezione:
pezzi 140
pezzi 239
pezzi 260
pezzi 360
pezzi 480
Codice prodotto. 17950680
Marca: Brady™ 170763
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Con le etichette in poliestere metallizzate B-428 provviste di adesivo flessibile ad alta aderenza è possibile creare resistenti targhe seriali e di identifcazione. Pensate per l’uso con le stampanti per etichette portatili Brady.
  • Versatili: ideali per applicazioni di identificazione di risorse o componenti di quadri che richiedono codici a barre o elementi grafici con una qualità simile a quella di una targa in metallo, come pannelli di supporto, binari DIN, relè, PLC, interruttori e solenoidi
  • Durevolei: resistenti ad abrasioni, solventi come carburante e olio e temperature estreme
  • Adesive: realizzate con un adesivo acrilico permanente per un'eccellente adesione a metallo liscio e superfici verniciate a polvere
  • Certificazioni: UL Recognised, CSA Accepted, RoHS Compliant secondo 2011/65/UE (Pass 2015/863)
  • Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Certificazione/Conformità UL Recognised;CSA Accepted;AGA Approved;Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore Light Gray
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Asset tracking;Circuit board labelling;Component and equipment labelling;Data and telecommunications labelling;General identification;Inventory and inspection labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Quantità 140
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to 248°F
Temperature Range (Metric) -40°C to 120°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0047 in
Spessore (sistema metrico) 0.122 mm
Dimensions (LxW) 25.40 mm (W) x 50.80 mm (H)
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.40 mm
Altezza (sistema imperiale) 2 in
Altezza (sistema metrico) 50.80 mm
Alternate Part Number M4-60-428