Learn More
Brady™ Metalized MiniMark™ Polyester Name and Rating Plates Labels
Codice prodotto. 11721825
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
25.4 mm
38.1 mm
50.8 mm
69.85 mm
76.2 mm
Altezza (sistema metrico):
12.70 mm
19.05 mm
25.40 mm
31.75 mm
50.00 mm
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 11721825
Marca: Brady™ 710081
Identify your Asset and Rating Plates with these metallic looking MiniMark™ Polyester Name and Rating Plates Labels.
  • Identify your Asset and Rating Plates with these metallic looking labels.
Specifica
Certificazione/Conformità RoHS, 2011/65/EU
Descrizione MiniMark Name and Rating Plates Labels
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Rivestimento None
Colore Silver
Display Blank
Finitura Satin
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Asset tracking, General Identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) MiniMark Printer
Ripetizione orizzontale (sistema metrico) 28.4 mm
Etichette per riga 3
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
N. per confezione 2865 Labels/Box
Quantità 2865 Pk.
Forma Rectangle
Dimensioni (sistema metrico) 25.4 x 12.7 mm (W x H)
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +275°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +135°C
Spessore (sistema imperiale) 0.003 in.
Spessore (sistema metrico) 0.075 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 15.70 mm
Dimensions (LxW) 12.7 x 25.4 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 12.7 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Altezza (sistema metrico) 12.70 mm
Alternate Part Number MNK-BPT-5-7563