Learn More
Brady™ Etichette in poliestere metallizzato
Codice prodotto. 17821499
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.375 x 1 in.
0.5 x 1 in.
0.5 x 1.5 in.
0.75 x 1.5 in.
1 x 1.5 in.
1.5 x 1.5 in.
1.9 x 3 in.
1.9 x 4 in.
2 x 1 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Altezza (sistema metrico):
9.53 mm
12.7 mm
19.05 mm
25.4 mm
38.1 mm
48.26 mm
50.8 mm
Forma:
Rectangle
Square
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 250
pezzi 500
Codice prodotto. 17821499
Marca: Brady™ 173816
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il poliestere permanente metallizzato lucido (B-435) è studiato per garantire un’adesione elevata a metalli irregolari, superfici verniciate a polvere e plastiche a bassa energia superficiale.
  • Il robusto adesivo acrilico permanente resiste a numerosi solventi e temperature variabili
  • Stampabile a trasferimento termico
  • UL Approved; CSA Accepted
  • Temperatura di utilizzo da -40 a 90°C (da -40 a 194°F)
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità AGA Approved, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore Silver
Finitura Gloss
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Asset Tracking, Circuit Board Labeling, Component and Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Senza lattice No
Quantità 250 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to +266°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +130°C
Spessore (sistema imperiale) 0.003 in.
Spessore (sistema metrico) 0.0762 mm
Dimensions (LxW) 0.75 x 1.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 38.1 mm
Altezza (sistema metrico) 19.05 mm
Alternate Part Number M6-30-435