Learn More
Brady™ Etichette in poliestere metallizzato
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.375 x 1 in.
0.5 x 1 in.
0.5 x 1.5 in.
0.75 x 1.5 in.
1 x 1.5 in.
1.5 x 1.5 in.
1.9 x 3 in.
1.9 x 4 in.
2 x 1 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Altezza (sistema metrico):
9.53 mm
12.7 mm
19.05 mm
25.4 mm
38.1 mm
48.26 mm
50.8 mm
Forma:
Rectangle
Square
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 250
pezzi 500
Descrizione
- Il robusto adesivo acrilico permanente resiste a numerosi solventi e temperature variabili
- Stampabile a trasferimento termico
- UL Approved; CSA Accepted
- Temperatura di utilizzo da -40 a 90°C (da -40 a 194°F)
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | AGA Approved, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Rivestimento | None |
| Colore | Silver |
| Finitura | Gloss |
| Formato | Die-cut |
| Materiale | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Vedi altri risultati |