Learn More
Brady™ Etichette in poliestere grigio opaco metallizzato
Codice prodotto. 17801709
Click to view available options
Colore:
Black, Gray
Green, Gray
Dimensions (LxW):
0.75 x 1.5 in.
0.75 x 1.625 in.
1.5 x 0.75 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
M710, BMP71
Altezza (sistema metrico):
19.05 mm
38.1 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 250
Codice prodotto. 17801709
Marca: Brady™ 173863
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le etichette in poliestere metallizzate (B-428) sono studiate per applicazioni che utilizzano codici a barre, caratteri alfanumerici, simboli grafici e logo e richiedono qualità elevata come quella offerta dalla targa recante il nome della ditta costruttrice.
  • Il consumabile B-428 è un poliestere con un adesivo acrilico permanente ed è stampabile a trasferimento termico
  • La finitura grigio chiaro opaco conferisce alle etichette l'aspetto delle targhe seriali e di identificazione
  • Le etichette sono studiate per resistere a numerosi solventi e temperature variabili una volta applicate su varie superfici
  • UL Approved; CSA Accepted
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore Black, Gray
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Asset Tracking, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Senza lattice No
Quantità 250 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +248°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +120°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0047 in.
Spessore (sistema metrico) 0.122 mm
Dimensions (LxW) 0.75 x 1.625 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.625 in.
Larghezza (sistema metrico) 41.28 mm
Altezza (sistema metrico) 19.05 mm
Alternate Part Number M6-35-428-PROP