Learn More
Nickel Electro™ Metalware Range™ Aluminum Round Pipet Sterilizing Boxes
Codice prodotto. 11739172 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
407 mm
457 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11739172
Marca: Nickel Electro™ 6001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Keep pipets sterile with sterilizing boxes. Nickel Electro™ Metalware Range™ Aluminum Round Pipet Sterilizing Boxes can be steam sterilized at 120°C and withstand dry heat temperatures of up to 180°C.
  • Aluminum round profile with lid
  • Can be steam sterilized up to 120°C
  • Can withstand dry heat up to 180°C
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Dimensioni (L x P) 407 x 64 mm
Materiale Aluminum, Stainless Steel
Sterilità Sterile
Quantità Each
Peso (sistema metrico) 0.33 kg
Lunghezza (sistema metrico) 407 mm
Tipo Sterilizing Box
Da utilizzare con (apparecchiatura) Autoclave