Learn More
Nickel Electro™ Metalware Range™ Aluminum Round Pipet Sterilizing Boxes
Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
407 mm
457 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Aluminum round profile with lid
- Can be steam sterilized up to 120°C
- Can withstand dry heat up to 180°C
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Dimensioni (L x P) | 457 x 64 mm |
| Materiale | Aluminum, Stainless Steel |
| Sterilità | Sterile |
| Quantità | Each |
| Peso (sistema metrico) | 0.34 kg |
| Lunghezza (sistema metrico) | 457 mm |
| Tipo | Sterilizing Box |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Autoclave |